Learn More
CLOCK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
201.94€ - 438.43€
Spécification
Antigène | CLOCK |
---|---|
Dilution | Western Blot 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500 |
Applications | Western Blot, ChIP Assay |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18796793
|
Novus Biologicals
NB100-126SS |
0.025 mL |
201.94€
25µL |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18767003
|
Novus Biologicals
NB100-126 |
0.1 mL |
438.43€
0.10mL |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CLOCK Polyclonal specifically detects CLOCK in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation.Spécification
CLOCK | |
Western Blot, ChIP Assay | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Chromatin Research, Circadian Rhythm, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators | |
Whole antisera with 0.05% Sodium Azide | |
BHLHE8, circadian locomoter output cycles protein kaput, Class E basic helix-loop-helix protein 8, clock (mouse) homolog, clock homolog (mouse), EC 2.3.1.48, hCLOCK, KAT13D, KIAA0334bHLHe8circadian locomoter output cycles kaput protein | |
CLOCK | |
IgG | |
Unpurified |
Western Blot 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500 | |
Polyclonal | |
Antisera | |
RUO | |
Human, Mouse | |
O08785 | |
9575 | |
Two peptides derived from mouse CLOCK conjugated to albumin. [UniProt# O08785] | |
Primary | |
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only