Learn More
Biodesign™ Pinces de fermeture pour tubulure de dialyse
52.95€ - 120.00€
Spécification
Type de produit | Pinces de fermeture |
---|---|
Quantité | 10/boîte |
À utiliser avec (application) | Pour tubulure de dialyse Biodesign |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12777496
|
Biodesign™
D803 |
28,7 mm |
87.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12767496
|
Biodesign™
D801 |
21,3 mm |
52.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12787496
|
Biodesign™
D805 |
49,5 mm |
120.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Pinces de fermeture | |
10/boîte | |
Pour tubulure de dialyse Biodesign |