missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clusterin/APOJ Antibody (SAIC-43B-8) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP3-20109-0.2mg

Code nomenclature Nacres: NA.46

506.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18664834

  • 624.00€ / 0.20mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Clusterin/APOJ Monoclonal antibody specifically detects Clusterin/APOJ in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Mass Spectrometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Clusterin/APOJ
Monoclonal
1 mg/mL
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Mass Spectrometry
SAIC-43B-8
Unconjugated
40, 40, sulfated glycoprotein 2, Aging-associated gene 4 protein, aging-associated protein 4, apo-J, APOJ, Apolipoprotein J, CLIclusterin (complement lysis inhibitor, SP-40, clusterin, Complement cytolysis inhibitor, complement lysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40, Ku70-binding protein 1, KUB1SGP2, MGC24903, NA1/NA2, SGP-2, SP-40, sulfated glycoprotein 2, Testosterone-repressed prostate message 2, testosterone-repressed prostate message 2, apolipoprotein J), TRPM-2TRPM2
Peptide 'ASSIIDELFQDR' derived from Clusterin conjugated to KLH. Clusterin isoform 1 functions as extracellular chaperone that prevents aggregation of nonnative proteins
0.2 mg
Apoptosis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Dendritic Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity
1191
Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
IgG κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis