missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNST Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-06530CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CNST Polyclonal antibody specifically detects CNST in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CNST | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 163882 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CoraFluor 1 | |
| C1orf71, consortin, connexin sorting protein, FLJ32001, MGC18089, PPP1R64, protein phosphatase 1, regulatory subunit 64 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CNST fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu