Learn More
Coagulation Factor VII Antibody (RFF-VII/1), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Code produit 18407422 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 mL
Conditionnement:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18407422 0.25 mL 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18407422 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP145150AF405
Mouse Monoclonal Antibody
Coagulation Factor VII Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor VII in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Coagulation Factor VII
Applications Western Blot, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone RFF-VII/1
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50mM Sodium Borate
Numéro d’ordre du gène P08709
Alias de gène coagulation factor VII, coagulation factor VII (serum prothrombin conversion accelerator), EC 3.4.21, EC 3.4.21.21, Eptacog alfa, FVII coagulation protein, Proconvertin, Serum prothrombin conversion accelerator, SPCA
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified human Coagulation Factor VII
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.25 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cardiovascular Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2155
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ