Learn More
Coagulation Factor XI Antibody (006), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18600871 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600871 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600871 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289239PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Coagulation Factor XI Monoclonal specifically detects Coagulation Factor XI in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Coagulation Factor XI
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 006
Conjugué PerCP
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène coagulation factor XI, EC 3.4.21, EC 3.4.21.27, FXIPlasma thromboplastin antecedent, MGC141891, PTA
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Coagulation Factor XI (Accession#: NP_000119.1; Met1-Val625).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Prostate Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2160
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus