Learn More
Chlorure de cobalt, 6-hydraté, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
1045.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt Chloride |
Note relative au nom | 6-Hydrate |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 237.93 |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 1.92kg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.