Learn More
Velp Scientifica™ Extracteur à froid COEX
Effectue une extraction rapide des graisses directement dans les mêmes creusets en verre utilisés par la série FIWE pour l’analyse des fibres brutes. Les extracteurs à froid Velp Scientifica™ COEX peuvent traiter simultanément des échantillons individuels ou multiples.
4770.00€
Spécification
Type de produit | Extracteur à froid |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Analyse de fibres brutes |
Quantité | 1 de chaque |
Hauteur (métrique) | 300 mm |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15126026
|
Velp Scientifica™
F30520204 |
230 V, 50 Hz |
4770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15111296
|
Velp Scientifica™
F30530204 |
230 V, 60 Hz |
4770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Aucune perte - l’échantillon réduit reste dans le même creuset pour analyse
- Extraction immédiate des fibres brutes après extraction des graisses
- Composants gras collectés pour une élimination facile
- Tous les réactifs peuvent être ajoutés par le même canal
Spécification
Extracteur à froid | |
Analyse de fibres brutes | |
300 mm | |
19 kg |
Acier inoxydable | |
1 de chaque | |
730 mm |