Learn More
Collagen V Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498407 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498407 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498407 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335507MFV450
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Collagen V Polyclonal antibody specifically detects Collagen V in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Collagen V
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène alpha 1 type V collagen, Collagen 5, collagen alpha-1(V) chain, collagen, type V, alpha 1, Collagen-5, EC 2.7.7.6, EC 6.1.1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human Collagen V (NP_000084.3).,, Sequence:, LPPLLLLLLWAPPPSRAAQPADLLKVLDFHNLPDGITKTTGFCATRRSSKGPDVAYRVTKDAQLSAPTKQLYPASAFPEDFSILTTVKAKKGSQAFLVSIY
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1289
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG