Learn More
Collagen V Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Spécification
| Antigène | Collagen V |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30231650
|
Novus Biologicals
NBP3-35507-20ul |
20 μL |
190.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30227877
|
Novus Biologicals
NBP3-35507-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Collagen V Polyclonal antibody specifically detects Collagen V in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpécification
| Collagen V | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 1289 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| alpha 1 type V collagen, Collagen 5, collagen alpha-1(V) chain, collagen, type V, alpha 1, Collagen-5, EC 2.7.7.6, EC 6.1.1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human Collagen V (NP_000084.3).,, Sequence:, LPPLLLLLLWAPPPSRAAQPADLLKVLDFHNLPDGITKTTGFCATRRSSKGPDVAYRVTKDAQLSAPTKQLYPASAFPEDFSILTTVKAKKGSQAFLVSIY | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |