Learn More
Collagen XI alpha 2 Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498031 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498031 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498031 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335144AF700
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Collagen XI alpha 2 Polyclonal antibody specifically detects Collagen XI alpha 2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Collagen XI alpha 2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène collagen alpha-2(XI) chain, collagen, type XI, alpha 2, DFNA13, DFNB53, HKE5, PARP, pro-a2 chain of collagen type XI, STL3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-380 of human Collagen XI alpha 2 (NP_542411.2).,, Sequence:, IVPGVQAAYESCEQKELECEGGQRERPQNQQPHRAQRSPQQQPSRLHRPQNQEPQSQPTESLYYDYEPPYYDVMTTGTTPDYQDPTPGEEEEILESSLLPPLEEEQTDLQVPPTADRFQAEEYGEGGTDPPEGPYDYTYGYGDDYREETELGPALSAETAHSGAAAHGPRG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1302
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG