missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collybistin/ARHGEF9 Antibody (809309) [HRP], Novus Biologicals™

Code produit 30645218 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30645218 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30645218 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB7848H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Collybistin/ARHGEF9 Monoclonal antibody specifically detects Collybistin/ARHGEF9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Collybistin/ARHGEF9
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 809309
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 9, COLLYBISTIN, EIEE8, hPEM-2 collybistin, KIAA0424HPEM-2, PEM2, PEM-2, PEM-2 homolog, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 9, rho guanine nucleotide exchange factor 9
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human Collybistin/ARHGEF9, Asn390-Lys516, Accession # O43307
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23229
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.