Learn More
Fisherbrand™ Tubulure de vide en silicone à code couleur
Solutions de tubulure pour une gamme d’applications, y compris automobiles et industrielles. La tubulure de vide en silicone à code couleur Fisherbrand™ est également utile pour les installations solaires à basse pression où la tubulure est utilisée pour faire circuler l’eau dans les dispositifs solaires.
147.89€ - 473.71€
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (métrique) | 25 m |
À utiliser avec (application) | Idéale pour l’identification rapide, les travaux à chaud |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11743179
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 1,6 mm |
217.22€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11753179
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 3,2 mm |
240.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11763179
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 6,4 mm |
409.01€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11773179
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 9,6 mm |
472.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11713179
|
Fisherbrand™
|
Vert | 1,6 mm |
147.89€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11723179
|
Fisherbrand™
|
Vert | 3,2 mm |
257.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11733179
|
Fisherbrand™
|
Vert | 9,6 mm |
447.14€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11773169
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 1,6 mm |
166.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11783169
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 3,2 mm |
247.26€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11793169
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 6,4 mm |
390.22€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11703179
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 9,6 mm |
473.71€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Autoclavables
- Adaptée aux denrées alimentaires
- Convient à une utilisation à haute température
- Excellente résistance à l’écrasement
- Flexible, inodore et non toxique
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS | |
Silicone | |
Idéale pour l’identification rapide, les travaux à chaud | |
Flexible |
Autoclavables | |
25 m | |
-60°C | |
250°C |