Learn More
VITLAB™ Pissettes en PEBD à col étroit colorées
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Couleur:
Bleu
Blue
Jaune
Rouge
Vert
Description
- Le système VENT-CAP (brevet en attente) empêche toute fuite de liquide du tube de distribution pouvant se produire en raison de changements de température dans le laboratoire
- Flacons à col étroit, en PEBD
- Disponibles en quatre couleurs différentes pour faciliter l’identification
- Bouchon à vis et tube de pulvérisation en PP
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Vert |
Matériau | PEBD |
Type | Pissette |
Closure Included | Oui |
Type de bouchon | Ventilé |
Diamètre (métrique) | 74 mm |
Hauteur (métrique) | 180 mm |
Bouche | Étroit |