Learn More
VITLAB™ Pissettes en PEBD à col étroit colorées
Obtention de petites quantités précises de divers liquides grâce à ces pissettes. Les pissettes à col étroit en PEBD coloré VITLAB™ sont dotées d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux du milieu optimisé grâce à la pointe de prélèvement continue et fine du tube de pulvérisation.
26.40€ - 57.25€
Spécification
Type de bouchon | Ventilé |
---|---|
Type de produit | Pissette |
Matériau | PEBD |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11322260
|
VITLAB™
132605 |
250 ml | Vert |
30.45€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11308613
|
VITLAB™
132608 |
250 ml | Blue |
43.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11398603
|
VITLAB™
132606 |
250 ml | Jaune |
26.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11388603
|
VITLAB™
132603 |
250 ml | Rouge |
44.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10769411
|
VITLAB™
132708 |
500 ml | Bleu |
57.05€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11338613
|
VITLAB™
132706 |
500 ml | Jaune |
52.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11318613
|
VITLAB™
132703 |
500 ml | Rouge |
57.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10030901
|
VITLAB™
132705 |
500 ml | Vert |
56.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le système VENT-CAP (brevet en attente) empêche toute fuite de liquide du tube de distribution pouvant se produire en raison de changements de température dans le laboratoire
- Flacons à col étroit, en PEBD
- Disponibles en quatre couleurs différentes pour faciliter l’identification
- Bouchon à vis et tube de pulvérisation en PP
Specifications
Ventilé | |
Pissette | |
PEBD | |
Oui |