Learn More
Epredia™ Système de stockage ColorStack
Obtenez des taux plus élevés d'organisation pour l'archivage de vos lames grâce aux systèmes de stockage Epredia™ ColorStack.
Marque: Epredia™ E43/12C/YELLOW
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 12.00000kg
Description
Amélioréz votre organisation pour l'archivage de vos lames grâce aux systèmes de stockage Thermo Scientific™ ColorStack. Ces systèmes constituent une méthode visuelle de tri efficace, ainsi qu'un complément parfait des armoires standard ; ils peuvent être utilisés avec la série d'armoires LabStack. L'armoire est en métal couleur crème, à revêtement époxy. Les tiroirs à code couleur sont dotés de faces avant en plastique coloré dans 10 teintes différentes.
- Parfaitement compatibles avec toutes les armoires, bases et options standard
- L’armoire est en métal crème recouvert d’époxy ; les tiroirs sont dotés de faces avant en plastique coloré
- Chaque armoire est livrée avec 14 tiroirs d’une couleur
- Les tiroirs dans l’armoire à 14 tiroirs standard peuvent facilement être permutés avec les tiroirs ColorStack
- Le plateau supérieur est couleur crème, assorti à la couleur de l’armoire à 14 tiroirs ColorStack
Spécification
Armoire à 14 tiroirs | |
Jaune |