Learn More
Epredia™ Système de stockage ColorStack
Obtenez des taux plus élevés d'organisation pour l'archivage de vos lames grâce aux systèmes de stockage Epredia™ ColorStack.
262.00€ - 280.00€
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12151820
|
Epredia™
E43/12C/BLUE |
Bleu |
280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12111830
|
Epredia™
E43/12C/TAN |
Brun clair |
280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12141820
|
Epredia™
E43/12C/AQUA |
Turquoise |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12191820
|
Epredia™
E43/12C/ORANGE |
Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12131830
|
Epredia™
E43/12C/YELLOW |
Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12121830
|
Epredia™
E43/12C/WHITE |
Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Amélioréz votre organisation pour l'archivage de vos lames grâce aux systèmes de stockage Thermo Scientific™ ColorStack. Ces systèmes constituent une méthode visuelle de tri efficace, ainsi qu'un complément parfait des armoires standard ; ils peuvent être utilisés avec la série d'armoires LabStack. L'armoire est en métal couleur crème, à revêtement époxy. Les tiroirs à code couleur sont dotés de faces avant en plastique coloré dans 10 teintes différentes.
Comprend
- 14 tiroirs d'une couleur
Compatibilité
- Parfaitement compatibles avec toutes les armoires, bases et options standard
- Les tiroirs ColorStack peuvent facilement remplacer les tiroirs d'une armoire à 14 tiroirs standard
- Le plateau supérieur est couleur crème, assorti à l'armoire à 14 tiroirs ColorStack
Spécification
Armoire à 14 tiroirs |