Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columns Acc. to Vigreux with Removable Glass Jacket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05133303
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10717521
  • 119.78€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Avec chemise en verre amovible
  • Renfoncements horizontaux et latéraux
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Chemise en verre amovible
300 mm
NS 24/29