Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columns Acc. to Vigreux with Removable Glass Jacket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
105.84€ - 144.16€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10727331
|
Lenz Laborglasintrumente
05133201 |
200 mm |
105.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10460323
|
Lenz Laborglasintrumente
05133503 |
600 mm |
144.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10717521
|
Lenz Laborglasintrumente
05133303 |
300 mm |
119.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- With NS socket and NS cone
- With removable glass jacket
- Horizontal and lateral indentations
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Chemise en verre amovible |