Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columns Acc. to Vigreux with Removable Glass Jacket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05133201
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Avec rodage NS et cône NS
- Avec chemise en verre amovible
- Renfoncements horizontaux et latéraux
- En tubulure DURAN™
Spécification
Chemise en verre amovible | |
200 mm | |
NS 14/23 |