Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 2 mm
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Accessoire à utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale sur gel OmniPAGE mini
- Recommandé pour maximiser le volume d’échantillons
- Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Bleu | |
Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini | |
8 | |
2 mm |
Séparations Mini SDS PAGE, native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques | |
Peigne | |
1 de chaque | |
120 μl |