Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 2 mm
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
21.25€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
À utiliser avec (application) | Séparations Mini SDS PAGE, native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques |
À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini |
Type | Peigne |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11897583
|
Fisherbrand™
|
80 μl |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11827593
|
Fisherbrand™
|
1 300 μl |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11877593
|
Fisherbrand™
|
70 μl |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11827603
|
Fisherbrand™
|
50 μl |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11877603
|
Fisherbrand™
|
40 μl |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11827613
|
Fisherbrand™
|
200 μl |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11877613
|
Fisherbrand™
|
120 μl |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11827623
|
Fisherbrand™
|
100 μl |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accessoire à utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale sur gel OmniPAGE mini
- Recommandé pour maximiser le volume d’échantillons
- Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Bleu | |
Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini | |
1 de chaque |
Séparations Mini SDS PAGE, native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques | |
Peigne | |
2 mm |