Learn More
Abeba™ Chaussures 6803 Confort
Coutures élégantes cousues mains et semelle en PU antidérapante.
Marque: Abeba™ 6803/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Reflexor remplaçable avec boutons de fibre (article n° 3572)
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
38 | |
PUR |
Blanc | |
Cuir | |
Antidérapant | |
6803 |