missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COMMD1 Antibody (OTI2E2), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Code produit 18117304 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18117304 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18117304 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP272418PECY55

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

COMMD1 Monoclonal specifically detects COMMD1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène COMMD1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI2E2
Conjugué PE-Cyanine5.5
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène C2orf5, COMM domain-containing protein 1, copper metabolism (Murr1) domain containing 1, copper metabolism gene MURR1, MGC27155, MURR1chromosome 2 open reading frame 5 (MURR1), Protein Murr1
Symboles de gène(s) COMMD1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human COMMD1 (NP_689729) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 150684.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.