Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs droits de réduction cannelés
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Les connecteurs droits de réduction cannelés de qualité commerciale Ark Plas Products™ sont conçus comme une alternative économique offrant des performances haut de gamme.
46.60€ - 208.00€
Spécification
Type de produit | Connecteur de réduction droit cannelé |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
Code produit | Marque | Forme | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11791946
|
Ark Plas Products™
CAD19-PR0 |
Droit | Raccord 3 x 3 mm (1/4 x 5/32 po) |
74.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11831070
|
Ark Plas Products™
CAD38-PR0 |
Droit | Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/16 po) |
68.75€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11851070
|
Ark Plas Products™
CAD84-PR0 |
Droit | Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 3/32 po) |
49.75€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11841070
|
Ark Plas Products™
CAD64-PR0 |
Droit | Raccord 3 x 3 mm (3/16 x 3/16 po) |
46.60€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11701956
|
Ark Plas Products™
CAD41-PR0 |
Droit | Raccord 3 x 3 mm (3/8 x 1/4 po) |
208.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11772585
|
Ark Plas Products™
CAD16-PR0 |
Droit | Raccord 3 x 3 mm (3/16 x 1/8 po) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Économique et fiable
- Jusqu’à 125 psi sans pince
- Contient des matériaux de coulisse recyclés
- Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spécification
Connecteur de réduction droit cannelé | |
Autoclavables | |
-20°C | |
Droit | |
Jusqu’à 125 psi |
Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA | |
PP | |
25/boîte | |
Naturel | |
135°C |