missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Common gamma Chain/IL-2 R gamma Antibody (644346), DyLight 405, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB7842E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Common gamma Chain/IL-2 R gamma Monoclonal antibody specifically detects Common gamma Chain/IL-2 R gamma in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| Common gamma Chain/IL-2 R gamma | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 644346 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD132, CD132 antigen, CIDX, combined immunodeficiency, X-linked, common cytokine receptor gamma chain, common gamma-chain, cytokine receptor common subunit gamma, gamma(c), IL-2 receptor subunit gamma, IL-2R subunit gamma, IL-2RG, IMD4, interleukin 2 receptor, gamma, Interleukin-2 receptor subunit gamma, p64, SCIDX, SCIDX1, severe combined immunodeficiency | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf21-derived recombinant mouse Common gamma Chain/IL-2 R gamma , Trp23-Ala263 (predicted), Accession # P34902 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 3561 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu