Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de câbles de communication RS-232 / RS-485 de 25 pieds
Optimisez l’efficacité de votre dispositif de contrôle de la température avec les accessoires de surveillance et de connectivité du contrôle de la température Thermo Scientific™.
38.00€ - 427.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11608048
|
Thermo Scientific™
422000000004 |
Logiciel NEScom™ 4.0 |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11650991
|
Thermo Scientific™
1600033 |
Câble d’interface, USB, 1.8 m |
88.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11660991
|
Thermo Scientific™
1600034 |
Câble d’interface, RS-232 / RS-485, 5 ft |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10252278
|
Thermo Scientific™
1600035 |
Câble d’interface, LAN, 5 m |
38.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10765689
|
Thermo Scientific™
1600076 |
Carte d’extension de communication Ethernet / LAN |
427.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Optimisez l’efficacité de votre dispositif de contrôle de la température avec les accessoires de surveillance et de connectivité du contrôle de la température Thermo Scientific™.
Connectez votre solution de contrôle de la température Thermo Scientific avec votre application.- Disponibles pour les appareils de contrôle de la température équipés de dispositifs de communication
- Conçus pour fonctionner avec votre refroidisseur ou bain Thermo Scientific équipé de dispositifs de communication
- Disponibles dans des configurations appréciées qui correspondent aux connexions de vos appareils et qui interagissent avec votre processus
- Vous ne perdrez plus votre temps à chercher des pièces pour votre refroidisseur ou votre bain
- Permet la commande à distance des unités Thermo Scientific équipées d’une interface de communication RS-232
- Choisissez les limites d’alarme de température supérieure et inférieure et surveillez l’état du système grâce à une alarme.
- Enregistrez vos résultats sur un graphique sélectionnable par l’utilisateur.
- Sélectionnez des icônes produit faciles à utiliser.
- Créez des graphiques et des tableaux.
- Configurez facilement les fonctions de montée en température dans le temps.
- Affichez les fenêtres d’alarme contextuelles qui indiquent les erreurs.
- Affichez un écran de contrôleur virtuel.
- Compatibles PC uniquement