Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves compacts à chargement par le dessus
Autoclaves totalement intégrés nécessitant une simple alimentation monophasée et pas de tuyauterie.
13801.69€ - 15307.54€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 705 mm |
---|---|
Capacité (métrique) | 63 L |
Profondeur (métrique) de la chambre | 668 mm |
Diamètre (métrique) de la chambre | 346 mm |
À utiliser avec (application) | Parfait pour une utilisation avec des milieux de croissance ou d’autres charges liquides |
Code produit | Marque | Conception | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conception | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12725375
|
Astell Scientific™
AMA240 |
Remplissage automatique |
15695.00€ 15307.54€ / 1 pièce Économisez 387.46€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 16-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
12765375
|
Astell Scientific™
AMA440 |
Classic |
14575.00€ 13801.69€ / 1 pièce Économisez 773.31€ 5% de réduction |
Expédition estimée: 16-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
- Disponible en version "Classic" ou "Autofill"
- La version classique nécessite un remplissage d’eau manuel et, pendant le cycle, les condensats s'évacuent du récipient par un tube en silicone qui peut être raccordé à un flacon résistant à la chaleur
- La version AutoFill dispose d’un réservoir et d’un système de recirculation d’eau intégrés : le réservoir plein alimente en eau jusqu’à 15 cycles, il recueille également les condensats et l’eau renvoyée automatiquement de la chambre à la fin de chaque cycle réduit la consommation
- Écran tactile couleurs 5,7 po avec port de données USB intégré
- Chambre en acier inoxydable électropoli
- Montage sur roulettes pour faciliter les déplacements
- Installation de maintien de la chaleur du milieu et de démarrage différé
- Contient 16 flacons de 500 ml, 10 flacons de 1000 ml et 6 flacons de 2000 ml
Spécification
705 mm | |
668 mm | |
Parfait pour une utilisation avec des milieux de croissance ou d’autres charges liquides | |
Autoclave compact à chargement par le dessus | |
Écran tactile couleur 5,7 po | |
530 mm |
63 L | |
346 mm | |
1070 mm | |
100°C à 138°C | |
230 V/50 à 60 Hz/13 A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Astell Scientific™ Autoclaves compacts à chargement par le dessus