Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire compact
Équipé d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibre. Four tubulaire compact Nabertherm™ incluant un régulateur B 410.
Marque: Nabertherm™ R-321B2AN
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 44.00000kg
Description
Fours tubulaires compacts avec systèmes de commande intégrés utilisables durant de nombreux processus universels.- Excellent rapport prix/performances
- Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
- Température max. 1 200°C ou 1 300°C
- Modèle mono-surface standard avec régulateur B 410
- Cinq programmes et quatre rampes librement programmables, régulateur C 450 avec 10 programmes et 20 segments librement réglables, ou un régulateur P480 avec 50 programmes et 40 segments librement réglables pour fonctionner au niveau de trois zones différentes.
- Conception avec trois zones disponible sur les modèles >250 mm avec le régulateur P480 optionnel
- Diamètre extérieur du tube : de 50 à 170 mm, longueur chauffée : de 250 à 1 000 mm
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Spécification
B410 | |
500 mm | |
1200°C Max. | |
120 mm |