Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire compact
Équipé d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibre. Four tubulaire compact Nabertherm™ incluant un régulateur B 410.
4314.60€ - 7466.40€
Code produit | Marque | max. (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | max. (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15446592
|
Nabertherm™
R-471B2AN |
1200°C Max. | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15466742
|
Nabertherm™
R-321B3AN |
1300°C Max. | 120 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15476742
|
Nabertherm™
R-321B2AN |
1200°C Max. | 120 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15486602
|
Nabertherm™
R-471B3AN |
1300°C Max. | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Fours tubulaires compacts avec systèmes de commande intégrés utilisables durant de nombreux processus universels.- Excellent rapport prix/performances
- Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
- Température max. 1 200°C ou 1 300°C
- Modèle mono-surface standard avec régulateur B 410
- Cinq programmes et quatre rampes librement programmables, régulateur C 450 avec 10 programmes et 20 segments librement réglables, ou un régulateur P480 avec 50 programmes et 40 segments librement réglables pour fonctionner au niveau de trois zones différentes.
- Conception avec trois zones disponible sur les modèles >250 mm avec le régulateur P480 optionnel
- Diamètre extérieur du tube : de 50 à 170 mm, longueur chauffée : de 250 à 1 000 mm
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Specifications
B410 |