missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement C3d Antibody (C3D/2891), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08764AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Complement C3d Monoclonal antibody specifically detects Complement C3d in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| Complement C3d | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product | |
| Recombinant fragment (around aa 1250-1450) of human Complement C3d protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01024) | |
| 100 μg | |
| Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 718 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| C3D/2891 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu