Learn More
Complement C4a Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18603806 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603806 0.1 mL 0.10mL
18697435 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18603806 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP246783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.50€
    560.70€ / 0.1mL
    Économisez 32.80€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Complement C4a Polyclonal antibody specifically detects Complement C4a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Complement C4a
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Numéro d’ordre du gène P0C0L5
Alias de gène C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 2, C4, complement component 4A (Rodgers blood group), RG
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: LHFTKDVKAAANQMRNFLVRASCRLRLEPGKEYLIMGLDGATYDLEGHPQYLLDSNSWIEEMPSERLCRSTRQRAACAQLNDFLQEYG
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 720
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG