Learn More
Complement C4d Antibody (12D11), R&D Systems™
Code produit 18203441 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18203441 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18203441 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP262802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.68€
    361.20€ / 50µg
    Économisez 72.48€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ComplementC4d Polyclonal specifically detects ComplementC4d in Bovine, Human, Monkey, Pig, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ComplementC4d
Applications Flow Cytometry, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Classification Polyclonal
Clone 12D11
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunoassay
Formule PBS with No Preservative
Symboles de gène(s) C4A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Compliment factor C4D
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 720
Espèces cibles Bovine, Human, Monkey, Pig, Primate
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus