missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Complement C5 Antibody (crovalimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | Complement C5 |
|---|---|
| Clone | crovalimab |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30046121
|
Novus Biologicals™
NBP3-28284-100ug |
100 μg |
326.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30045289
|
Novus Biologicals™
NBP3-28284-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30044489
|
Novus Biologicals™
NBP3-28284-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Complement C5 Monoclonal antibody specifically detects Complement C5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| Complement C5 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| anaphylatoxin C5a analog, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4, C5, complement C5, complement component 5, CPAMD4MGC142298, FLJ17816, FLJ17822 | |
| Complement C5 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| crovalimab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P01031 | |
| 727 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit