missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C7 Antibody (113), Alexa Fluor™ 532 , Novus Biologicals™

Code produit 18472659 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18472659 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18472659 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290244AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Complement C7 Monoclonal antibody specifically detects Complement C7 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Complement C7
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 113
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène complement component 7, complement component C7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement C7 (P10643; Met1-Gln843).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 730
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.