missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Component C1qA Antibody (C1QA/2954), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-79919F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Complement Component C1qA Monoclonal specifically detects Complement Component C1qA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| Complement Component C1qA | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| C1QA | |
| Recombinant fragment (around aa 104-237) of human Complement Component C1qA protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02745) | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity | |
| Human | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| C1QA/2954 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| C1QA complement component 1, q subcomponent, A chain | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur