missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C5a Antibody (295103) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Code produit 30652054 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30652054 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30652054 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2150MFV610

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

Complement Component C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5a in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Complement Component C5a
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 295103
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène C5, C5A, HE
Espèces hôtes Rat
Immunogène E. coli-derived recombinant mouse C5a, Asn679-Arg755, Accession # P06684
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 727
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.