Learn More
Complement Component C5a Antibody (442), PE, R&D Systems™
Code produit 18603860 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603860 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18603860 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289580PE
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Component C5a Monoclonal specifically detects Complement Component C5a in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Complement Component C5a
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 442
Conjugué PE
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène C5, C5A, HE
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 727
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus