Learn More
Novus Biologicals™ Complement Component C5aR1 Antibody (G2 patent anti-C5aR) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
Antigène Complement Component C5aR1
Clone G2 patent anti-C5aR
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30047172
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28649-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30048744
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28649-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30048760
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28649-100ug
100 μg
338.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Complement Component C5aR1 Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5aR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
Complement Component C5aR1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
GPCR, Immunology, Innate Immunity
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
C5A, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5aR, C5a-R, C5ARC5a anaphylatoxin receptor, C5R1C5a ligand, CD88, CD88 antigen, complement component 5 receptor 1, complement component 5 receptor 1 (C5a ligand), complement component 5a receptor 1
Complement C5aR1
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
G2 patent anti-C5aR
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P21730
728
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
SDS