Learn More
Cytiva Milieu Con A Sepharose™ 4B
Un milieu de chromatographie d’affinité pour la capture de biomolécules glycosylées, y compris les glycoprotéines et les glycolipides
109.00€ - 969.00€
Spécification
Capacité de liaison | 30 mg/ml |
---|---|
Concentration de ligand | 13 mg Con A/ml de milieu drainé |
Matrice | 4°% d’agarose |
Granulométrie | 90 μm |
pH | 4 à 9 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11534905
|
Cytiva
17-0440-03 |
5 mL |
109.00€
5mL |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11524905
|
Cytiva
17-0440-01 |
100 mL |
969.00€
100mL |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Très adapté à l’isolement des glycoprotéines de surface cellulaire des membranes solubilisées par un détergent.
- Con A associé à Sepharose, dans une matrice à 4 % d’agarose via l’activation du bromure de cyanogène
- Lie les molécules qui contiennent des résidus d’α-D-mannose, d’α-D-glucose et de résidus liés à la stérilité avec les groupes hydroxyles C-3, C-4 ou C-5 disponibles
- Adsorbant spécifique au groupe pour les molécules contenant des sucres
- Concentration de Con A immobilisé, milieu d’environ 13 mg/ml ; capacité de liaison pour la thyroglobuline porcine, milieu d’environ 30 mg/ml
- Stable dans la gamme de pH de 4 à 9 et en présence de tous les tampons couramment utilisés
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Livré dans un tampon d’acétate de 0,1 M, pH de 6,0, contenant 1 M de NaCl, 1 mM de CaCl2, 1 mM du MgCl2, 1 mM de MnCl2 et 20 % d’éthanol
Spécification
30 mg/ml | |
4°% d’agarose | |
4 à 9 | |
Pour la séparation et la purification de glycoprotéines, polysaccharides et glycoprotéines. Isole les glycoprotéines de la surface cellulaire à partir de membranes solubilisées par des détergents. |
13 mg Con A/ml de milieu drainé | |
90 μm | |
2°C à 8°C | |
Concanavaline A |