Learn More
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs designed for the evaluation of surface cleaning protocols in biopharmaceutical industries.
Marque: Contec™ SV-2
9.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Chaque sachet contient cinq écouvillons en polyester spécialement traités pour minimiser la contribution au COT de référence de l’écouvillon
- Faible teneur en COT de référence pour une interférence minimale avec les résultats des tests
- La grande surface de la tête de l’écouvillon et la longue tige souple offrent une couverture de surface exceptionnelle à l’écouvillonnage
- Écouvillons en polyester robustes et durables pour un prélèvement optimal
- Stérilisables par la plupart des méthodes courantes
- Autoclavables
- Écouvillons scellés dans un sachet en nylon
Spécification
0,12 in | |
Évaluation des protocoles de nettoyage de surface de l’industrie biopharmaceutique | |
3 mm | |
5,2 in | |
0,8 in | |
6,3 mm | |
6,4 mm | |
Scellé par ultrasons | |
Maille polyester |
6 in | |
Écouvillon | |
152,4 mm | |
13,2 mm | |
2 cm | |
0,23 in | |
0,25 in | |
PP |