missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de conductivité à 2000 μS/cm, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7083754
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.

Conditionnement Flacon
Quantité 500 mL
Type Solution de conductivité
Conductivité 2000μS/cm at 25°C
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'