Learn More
Étalon de conductivité 111800 μS/cm, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
230 mL
Conditionnement:
Flacons
Spécification
Conditionnement | Flacons |
Quantité | 230 mL |
Couleur | Incolore |
Odeur | Odorless |
pH | 7 |
Solubilité | Soluble |
Forme physique | Liquide |