Learn More
Étalon de conductivité 12 880 μS/cm, avec certificat, instruments Hanna™
Descripción
Solutions de conductivité à 1413 et 12880 μS/cm, de qualité supérieure, produites pour une utilisation analytique conformément aux normes ISO 3696/BS 3978. Ils ont été standardisés avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard) dans de l’eau désionisée. L’équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés.
Les tampons sont avec traçabilité NIST et sont fournis avec un certificat d’analyse qui répertorie le code produit, le numéro de lot, la valeur de lot moyenne, les SRM utilisés, la date de fabrication et la date d’expiration.
Traçabilité et informations techniques imprimées sur chaque sachet
- Marqué avec le numéro de lot et la date d’expiration pour le sachet non ouvert
- Tableau de températures de la valeur en μS/cm réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
Praticité du conditionnement individuel pour une utilisation unique
- Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
- Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
- Chaque sachet est aussi frais que le jour où il a été emballé
- Le conditionnement bloquant la lumière empêche l’oxydation de la lumière UV qui pourrait modifier la valeur du tampon
Especificaciones
Conditionnement | Sachets |
Quantité | 25 x 20 mL |
Couleur | Incolore |
Odeur | Odorless |
pH | 7 |
Solubilité | Soluble |
Forme physique | Liquide |