Learn More
Sachets de solution étalon de conductivité à 1413 µs/cm
Click to view available options
Quantité:
500 mL
25 x 20 mL
Conditionnement:
Flacons
Flacons arrêtant la lumière
Sachets
Description
- Solution de conductivité 1,413 μS/cm de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fournie avec un certificat d’analyse
- Tableau de températures de la valeur S/cm μréelle à différentes températures, imprimé sur chaque flacon
- Solution de conductivité de 1 413 μS/cm standardisée avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard)
- Eau déionisée pour une utilisation analytique conformément à la norme ISO 3696/BS3978
- L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
- Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
- Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Spécification
Conditionnement | Flacons arrêtant la lumière |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
Odeur | Odorless |
pH | 7 |
Solubilité | Soluble |
Forme physique | Liquide |