Learn More
Solutions pour étalon de conductivité
Un étalon de conductivité de qualité supérieure qui est préparé avec une solution de chlorure de potassium avec traçabilité NIST.
Marque: Hanna Instruments HI70030P
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Solution de conductivité à 12,880 μS/cm de qualité supérieure, traçable par NIST et contenue dans des sachets portatifs à usage unique.
- Tableau de températures de la valeur S/cm μréelle à différentes températures, imprimé sur chaque flacon
- Solution de conductivité 12 880 μS/cm de qualité supérieure étalonnée avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard)
- Eau déionisée pour une utilisation analytique conformément à la norme ISO 3696/BS3978
- Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
- Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Spécification
20 ml | |
Solutions-étalons d’étalonnage | |
12,880 μS/cm | |
Pour usage en laboratoire et industriel |