Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques SnapTec™ 50
Les Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 garantissent une ouverture et une fermeture sans danger, réduisent le risque de contamination et peuvent être intégrés à l’équipement existant du laboratoire.
Marque:  Eppendorf™ 0030118669
80.25 EUR valable jusqu'au 2022-12-31
Utilisez le code promo "17787" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.79800kg
Code produit. 17248579
  • 96.44€ / 240 pièces
En stock
Description
  • Les matières premières de classe Premium USP 6, fabriquées sans agents anti-adhérents, plastifiants ni biocides garantissent une intégrité maximale des échantillons, une grande stabilité de centrifugation, et une visibilité optimale des échantillons et des culots.g-Safe™
  • Capuchon avec un côté aplati et un côté rainuré pour une manipulation aisée, un positionnement vertical stable et un risque réduit de contamination.
  • NOUVEAU ! Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 à ouverture et fermeture rapides au cours des protocoles de routine comportant plusieurs étapes
  • Nouveau ! Les Conical Tubes SnapTec™ 50 sont autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
  • Marquage fiable et sécurisé grâce à une large zone d’écriture sur le tube et à un capuchon plat de couleur claire
  • Résistance élevée à la centrifugation g-Safe jusqu’à 19 500 x g (jusqu’à 17 000 x g pour SnapTec 50)
  • Dimensions précises pour une compatibilité maximum avec les rotors de centrifugation, mixeurs et agitateurs.
  • Visibilité optimale de l’échantillon et du culot
  • Stérile, exempt de pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN Chaque lot est soumis à un contrôle et à une certification qualité et pureté
Spécification
Spécification
Transparent
Polypropylène, HDPE
Stérile
Tubes
Conique
50 ml
30
Autoclavables
Pour usage en PCR
SnapTec™