missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Connexin 30.1/GJB5 Antibody, Novus Biologicals™
Mouse Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals H00002709-B01P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Connexin 30.1/GJB5 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 30.1/GJB5 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Connexin 30.1/GJB5 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| AAH04379 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4) | |
| connexin 31.1, connexin-31.1, Cx31.1, CX31.1gap junction beta-5 protein, gap junction protein, beta 5, gap junction protein, beta 5 (connexin 31.1), gap junction protein, beta 5, 31.1kDa | |
| GJB5 (AAH04379, 1 a.a. - 273 a.a.) full-length human protein. MNWSIFEGLLSGVNKYSTAFGRIWLSLVFIFRVLVYLVTAERVWSDDHKDFDCNTRQPGCSNVCFDEFFPVSHVRLWALQLILVTCPSLLVVMHVAYREVQEKRHREAHGENSGRLYLNPGKKRGGLWWTYVCSLVFKASVDIAFLYVFHSFYPKYILPPVVKCHADPCPNIVDCFISKPSEKNIFTLFMVATAAICILLNLVELIYLVSKRCHECLAARKAQAMCTGHHPHGTTSSCKQDDLLSGDLIFLGSDSHPPLLPDRPRDHVKKTIL | |
| 0.05 mg | |
| Cancer | |
| 2709 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu