Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Theta™
Offrent des lingettes économiques et absorbantes pour des utilisations de nettoyage générales. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Theta™ sont fabriquées en cellulose / polyester non tissé léger. Elles sont un bon compromis entre la durabilité et le pouvoir absorbant.
Marque:  Contec™ AMTH0002
17.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.64350kg
Code produit. 11992435
  • 26.30€ / 150 pièces
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
  • En polyester hydrolié / cellulose non tissée
  • Lingettes absorbantes légères économiques
  • Excellentes durabilité et absorption
  • Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
  • Essuyage général et polissage des surfaces
  • Conçues pour une utilisation dans des applications non abrasives
Informations sur la commande
Poids de base, 51 g/m2.
Spécification
Spécification
Lingettes économiques pour salle blanche Amplitude™ Theta™
30,5 cm
30,5 cm
Intrinsèque : 5,1ml/g ; Extrinsèque : 249ml/m² ;
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
Non stérile
12 in
12 in
Polyester cellulose hydro-enchevêtré
51
Salle blanche