missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ COOMBS Polyclonal Antibody (Z-1)

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA17678
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PA1-7678 detects COOMBS protein in human samples. PA1-7678 has been successfully used in agglutination applications. The PA1-7678 immunogen is a COOMBS protein.
Spécification
| COOMBS | |
| Polyclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 0.01% sodium azide; pH 7.2 | |
| COOMBS. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| 4°C short term, -80°C long term | |
| Liquid |
| Agglutination | |
| Z-1 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu